4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2695-1G OR2695-5G OR2695-10G
APOSOR2695-1GEA 169 EUR
APOSOR2695-1G APOSOR2695-5G APOSOR2695-10G
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
4-(Morpholin-4-yl)-3-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₃
MW: 223.23 g/mol
Smeltpunt: 131…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05257026
CAS nummer: 5367-65-7