4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR26967-10G OR26967-5G
APOSOR26967-10GEA 187 EUR
APOSOR26967-10G APOSOR26967-5G
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
4'-Bromo-2-chloroacetanilide
Formule: C₈H₇BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018903
CAS nummer: 2564-02-5