2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR27041-100G OR27041-25G
APOSOR27041-100GEA 0 EUR
APOSOR27041-100G APOSOR27041-25G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline 97%
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 108…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052633
CAS nummer: 875-35-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III