3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-cyano-6-methyl-2-sulphanylisonicotinate
OR27079-5G OR27079-1G
APOSOR27079-5GEA 347 EUR
APOSOR27079-5G APOSOR27079-1G
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
3-Cyano-2-mercapto-6-methylisonicotinic acid ethyl ester
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Smeltpunt: 213…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052275
CAS nummer: 56891-69-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III