2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27090-100G OR27090-5G OR27090-25G
APOSOR27090-100GEA 114 EUR
APOSOR27090-100G APOSOR27090-5G APOSOR27090-25G
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2,5-Dichloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formule: C₈H₆Cl₂N₂
Smeltpunt: 82…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052631
CAS nummer: 91591-63-8