4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pyridine,4-(bromomethyl)-2,6-dichloro-, 4-bromomethyl-2,6-dichloropyridin, 4-(Bromomethyl)-2,6-dichloropyridine
OR27145-1G OR27145-5G
APOSOR27145-1GEA 132 EUR
APOSOR27145-1G APOSOR27145-5G
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
4-Bromomethyl-2,6-dichloropyridine
Formule: C₆H₄BrCl₂N
Kookpunt: 118 °C/0,2mmHg
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052637
CAS nummer: 175204-45-2
UN: 3261
ADR: 8,III