4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR27157-1G OR27157-250MG OR27157-500MG OR27157-2.5G OR27157-5G
APOSOR27157-1GEA 330 EUR
APOSOR27157-1G APOSOR27157-250MG APOSOR27157-500MG APOSOR27157-2.5G APOSOR27157-5G
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
4-Chloro-N-2-dihydroxybenzamide
Formule: C₇H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00178744
CAS nummer: 61799-78-8