Pivalamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27177-1G OR27177-25G
APOSOR27177-1GEA 0 EUR
APOSOR27177-1G APOSOR27177-25G
Pivalamidine hydrochloride
Pivalamidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂
Smeltpunt: 184…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051988
CAS nummer: 18202-73-8
EINECS: 242-091-1