4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diamine, 4-tert-Butylbenzene-1,2-diamine, 4-tert-Butyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4-(dimethylethyl)benzene, 1,2-Diamino-4-tert-butylbenzene
OR27181-1G OR27181-250MG OR27181-5G
APOSOR27181-1GEA 29.2 EUR
APOSOR27181-1G APOSOR27181-250MG APOSOR27181-5G
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
4-tert-Butyl-o-phenylenediamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.25 g/mol
Smeltpunt: 96…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052695
CAS nummer: 68176-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III