Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27201-25G OR27201-5G OR27201-100G
APOSOR27201-25GEA 32.2 EUR
APOSOR27201-25G APOSOR27201-5G APOSOR27201-100G
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Cyclopropanecarboxamidine hydrochloride
Formule: C₄H₈N₂
Smeltpunt: 122…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053010
CAS nummer: 57297-29-7