3-Chloro-2-thenoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2721-5G OR2721-1G
APOSOR2721-5GEA 32.2 EUR
APOSOR2721-5G APOSOR2721-1G
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
3-Chloro-2-thenoic acid
Formule: C₅H₃ClO₂S
Smeltpunt: 185…190 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00043888
CAS nummer: 59337-89-2