Benzamidoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR27223-5G OR27223-1G OR27223-10G
APOSOR27223-5GEA 24.9 EUR
APOSOR27223-5G APOSOR27223-1G APOSOR27223-10G
Benzamidoxime
Benzamidoxime
Formule: C₇H₈N₂O
Smeltpunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00031485
CAS nummer: 613-92-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III