5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR27224-1G OR27224-250MG OR27224-5G
APOSOR27224-1GEA 116 EUR
APOSOR27224-1G APOSOR27224-250MG APOSOR27224-5G
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₇ClN₂O
Kookpunt: 142…144 °C/0,8mmHg
Smeltpunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00512786
CAS nummer: 1822-94-2