1-Adamantanecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27249-5G OR27249-250MG
APOSOR27249-5GEA 103 EUR
APOSOR27249-5G APOSOR27249-250MG
1-Adamantanecarbonitrile
1-Adamantanecarbonitrile
Formule: C₁₁H₁₅N
Smeltpunt: 193…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074731
CAS nummer: 23074-42-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III