3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27257-1G OR27257-5G OR27257-10G
APOSOR27257-1GEA 26.3 EUR
APOSOR27257-1G APOSOR27257-5G APOSOR27257-10G
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
3-Amino-5-methylthio-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₃H₆N₄S
Smeltpunt: 130…133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005232
CAS nummer: 45534-08-5