2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27276-1G OR27276-5G OR27276-25G
APOSOR27276-1GEA 22 EUR
APOSOR27276-1G APOSOR27276-5G APOSOR27276-25G
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
2-Methylpropanimidamide hydrochloride
Formule: C₄H₁₁ClN₂
Smeltpunt: 159…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173787
CAS nummer: 22007-68-7