4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Phenylsulphonyl)benzaldehyde
OR2728-1G OR2728-5G
APOSOR2728-1GEA 176 EUR
APOSOR2728-1G APOSOR2728-5G
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₀O₃S
MW: 246.29 g/mol
Smeltpunt: 130…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00444612
CAS nummer: 66-39-7