4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27321-1G OR27321-250MG
APOSOR27321-1GEA 385 EUR
APOSOR27321-1G APOSOR27321-250MG
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Formule: C₈H₉N₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052758
CAS nummer: 175204-69-0