2,5-Diiodothiophene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2734-25G OR2734-5G
APOSOR2734-25GEA 0 EUR
APOSOR2734-25G APOSOR2734-5G
2,5-Diiodothiophene 99%
2,5-Diiodothiophene
Formule: C₄H₂I₂S
MW: 335.93 g/mol
Kookpunt: 139…140 °C
Smeltpunt: 41…42 °C
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00014525
CAS nummer: 625-88-7
EINECS: 210-915-9