5,6-Dichloronicotinoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR27397-100MG OR27397-1G
APOSOR27397-100MGEA 32.2 EUR
APOSOR27397-100MG APOSOR27397-1G
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃NO
Smeltpunt: 48…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052837
CAS nummer: 54127-29-6
UN: 3261
ADR: 8,III