Methyl-6-chloronicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 6-chloronicotinate
OR27398-25G OR27398-100G OR27398-500G
APOSOR27398-25GEA 22 EUR
APOSOR27398-25G APOSOR27398-100G APOSOR27398-500G
Methyl-6-chloronicotinate 98%
Methyl-6-chloronicotinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
Smeltpunt: 83…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023420
CAS nummer: 73781-91-6