Methyl-5-bromonicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 5-bromonicotinate
OR27415-100G OR27415-25G OR27415-5G
APOSOR27415-100GEA 55.5 EUR
APOSOR27415-100G APOSOR27415-25G APOSOR27415-5G
Methyl-5-bromonicotinate
Methyl-5-bromonicotinate
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173668
CAS nummer: 29681-44-5