Imidazole-4-carboxaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 4-Formylimidazole, Imidazole-4-carbaldehyde
OR2743-25G OR2743-1G OR2743-5G
APOSOR2743-25GEA 67.2 EUR
APOSOR2743-25G APOSOR2743-1G APOSOR2743-5G
Imidazole-4-carboxaldehyde 98%
Imidazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₄H₄N₂O
Smeltpunt: 174…177 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173726
CAS nummer: 3034-50-2
EINECS: 221-227-3