1,3-Dimethyluracil
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27441-25G OR27441-5G
APOSOR27441-25GEA 24.9 EUR
APOSOR27441-25G APOSOR27441-5G
1,3-Dimethyluracil
1,3-Dimethyluracil
Formule: C₆H₈N₂O₂
Smeltpunt: 119…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038065
CAS nummer: 874-14-6