2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2745-1G OR2745-10G
APOSOR2745-1GEA 62.9 EUR
APOSOR2745-1G APOSOR2745-10G
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
Formule: C₈H₈INO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836165
CAS nummer: 335078-07-4