3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27455-100G OR27455-25G OR27455-500G
APOSOR27455-100GEA 29.2 EUR
APOSOR27455-100G APOSOR27455-25G APOSOR27455-500G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄Br₂O₂
Smeltpunt: 181…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016980
CAS nummer: 2973-77-5