3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27469-1G OR27469-5G
APOSOR27469-1GEA 22 EUR
APOSOR27469-1G APOSOR27469-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Smeltpunt: 156…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017605
CAS nummer: 2314-36-5