5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2747-1G OR2747-5G OR2747-10G
APOSOR2747-1GEA 86.2 EUR
APOSOR2747-1G APOSOR2747-5G APOSOR2747-10G
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Formule: C₈H₈BrNO₃
Smeltpunt: 121…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836166
CAS nummer: 393184-78-6