2-Bromo-6-nitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27478-25G OR27478-5G
APOSOR27478-25GEA 61.4 EUR
APOSOR27478-25G APOSOR27478-5G
2-Bromo-6-nitrotoluene
2-Bromo-6-nitrotoluene
Formule: C₇H₆BrNO₂
Kookpunt: 108…110 °C/3,3mmHg
Smeltpunt: 37…42 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009792
CAS nummer: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4