Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2748-1G OR2748-5G OR2748-250MG
APOSOR2748-1GEA 187 EUR
APOSOR2748-1G APOSOR2748-5G APOSOR2748-250MG
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Formule: C₉H₁₀BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09842613
CAS nummer: 1031927-15-7