3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2751-1G OR2751-5G OR2751-10G
APOSOR2751-1GEA 22 EUR
APOSOR2751-1G APOSOR2751-5G APOSOR2751-10G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formule: C8H4Br2S2
Smeltpunt: 97…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114806
CAS nummer: 51751-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III