5-Aminoindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27517-1G OR27517-5G
APOSOR27517-1GEA 22 EUR
APOSOR27517-1G APOSOR27517-5G
5-Aminoindole
5-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005679
CAS nummer: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2