2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27519-1G OR27519-25G OR27519-5G
APOSOR27519-1GEA 22 EUR
APOSOR27519-1G APOSOR27519-25G APOSOR27519-5G
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄INO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277941
CAS nummer: 5398-69-6