6-Bromoindole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-1H-indole
OR27546-25G OR27546-5G OR27546-100G
APOSOR27546-25GEA 68.7 EUR
APOSOR27546-25G APOSOR27546-5G APOSOR27546-100G
6-Bromoindole 98%
6-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Kookpunt: 70…75 °C/0,01mmHg
Smeltpunt: 92…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00238550
CAS nummer: 52415-29-9