6-Bromoveratraldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27568-100G OR27568-25G
APOSOR27568-100GEA 110 EUR
APOSOR27568-100G APOSOR27568-25G
6-Bromoveratraldehyde
6-Bromoveratraldehyde
Formule: C₉H₉BrO₃
Smeltpunt: 148…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003301
CAS nummer: 5392-10-9