Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2757-1G OR2757-250MG
APOSOR2757-1GEA 245 EUR
APOSOR2757-1G APOSOR2757-250MG
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Formule: C₈H₇N₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09842619
CAS nummer: 155087-15-3