1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2758-1G OR2758-250MG
APOSOR2758-1GEA 114 EUR
APOSOR2758-1G APOSOR2758-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Formule: C₆H₇N₅
Smeltpunt: 268…270 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00128302
CAS nummer: 5334-99-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable