Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27594-1G OR27594-5G
APOSOR27594-1GEA 38 EUR
APOSOR27594-1G APOSOR27594-5G
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₈H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00729087
CAS nummer: 17449-76-2