2,4,5-Trimethylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR27602-1G OR27602-250MG OR27602-5G
APOSOR27602-1GEA 73 EUR
APOSOR27602-1G APOSOR27602-250MG APOSOR27602-5G
2,4,5-Trimethylaniline
2,4,5-Trimethylaniline
Formule: C₉H₁₃N
Smeltpunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00025201
CAS nummer: 137-17-7
EINECS: 205-282-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III