2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2768-1G OR2768-5G OR2768-25G
APOSOR2768-1GEA 117 EUR
APOSOR2768-1G APOSOR2768-5G APOSOR2768-25G
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₂₀BN₃O₂
Smeltpunt: 107…112 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368238
CAS nummer: 1032759-30-0