1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27686-100G OR27686-1KG OR27686-500G
APOSOR27686-100GEA 65.8 EUR
APOSOR27686-100G APOSOR27686-1KG APOSOR27686-500G
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Smeltpunt: 67…72 °C
Dichtheid: 2,048 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024320
CAS nummer: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4