Cyclododecanone oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27687-1G OR27687-500MG
APOSOR27687-1GEA 232 EUR
APOSOR27687-1G APOSOR27687-500MG
Cyclododecanone oxime
Cyclododecanone oxime
Formule: C₁₂H₂₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 946-89-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable