Tropinone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27706-25G OR27706-5G OR27706-100G
APOSOR27706-25GEA 24.9 EUR
APOSOR27706-25G APOSOR27706-5G APOSOR27706-100G
Tropinone
Tropinone
Formule: C₈H₁₃NO
Kookpunt: 218 °C
Smeltpunt: 40…44 °C
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005549
CAS nummer: 532-24-1
EINECS: 208-530-6