Metacetamol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27724-100G OR27724-25G OR27724-5G
APOSOR27724-100GEA 117 EUR
APOSOR27724-100G APOSOR27724-25G APOSOR27724-5G
Metacetamol
Metacetamol
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002263
CAS nummer: 621-42-1