Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27815-1G OR27815-250MG
APOSOR27815-1GEA 0 EUR
APOSOR27815-1G APOSOR27815-250MG
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate 97+%
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₄O₃
Kookpunt: 135…137 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205583
CAS nummer: 33668-25-6