3-Methylbenzofuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR27821-1G OR27821-5G
APOSOR27821-1GEA 58.4 EUR
APOSOR27821-1G APOSOR27821-5G
3-Methylbenzofuran
3-Methylbenzofuran
Formule: C₉H₈O
Kookpunt: 195…197 °C
Dichtheid: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00205641
CAS nummer: 21535-97-7