2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
OR2785-1G OR2785-250MG OR2785-5G
APOSOR2785-1GEA 61.4 EUR
APOSOR2785-1G APOSOR2785-250MG APOSOR2785-5G
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051998
CAS nummer: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3