6-Aminoquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27857-1G OR27857-5G OR27857-10G
APOSOR27857-1GEA 22 EUR
APOSOR27857-1G APOSOR27857-5G APOSOR27857-10G
6-Aminoquinoline 98%
6-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
Kookpunt: 146 °C/0,3mmHg
Smeltpunt: 115…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006803
CAS nummer: 580-15-4