3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine, 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
OR27866-1G OR27866-250MG
APOSOR27866-1GEA 87.6 EUR
APOSOR27866-1G APOSOR27866-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₇N₃O
Smeltpunt: 124…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082696
CAS nummer: 96799-02-9