Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2787-1G OR2787-5G
APOSOR2787-1GEA 22 EUR
APOSOR2787-1G APOSOR2787-5G
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₆H₄N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00706456
CAS nummer: 14080-50-3